7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR40543-5G
APOSOR40543-5GEA 98.6 EUR
APOSOR40543-5G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₂S
Molecular Weight: 257,11 g/mol
Schmelzpunkt: >275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032270
CAS-Nummer: 19075-59-3