2-Hydroxy-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 125 EUR
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
2-Hydroxy-m-toluylsäure
2-Hydroxy-m-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002448
CAS-Nummer: 83-40-9
EINECS: 201-473-8