Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
OR40561-25G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 55.1 EUR
APOSOR40561-25G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278.04 g/mol
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664378
CAS-Nummer: 15126-06-4