1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 21.9 EUR
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Formel: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263184
CAS-Nummer: 59572-10-0