2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40574-100G
OR40574-25G
OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA
719
EUR
APOSOR40574-100G
APOSOR40574-25G
APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₃ClN₂O Schmelzpunkt: 195…196 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09743796 CAS-Nummer: 4983-28-2 |