1,1,3-Trichlorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40579-1G
OR40579-5G
APOSOR40579-1GEA
323
EUR
APOSOR40579-1G
APOSOR40579-5G
1,1,3-Trichlorpropen 97%
1,1,3-Trichloropropene
Formel:
C₃H₃Cl₃ Molecular Weight: 145,41 g/mol Siedepunkt: 135 °C Dichte: 1,3953 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013259 CAS-Nummer: 2567-14-8 UN: 1993 ADR: 3,III |