(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
OR40592-1G
OR40592-25G
OR40592-5G
APOSOR40592-1GEA
29
EUR
APOSOR40592-1G
APOSOR40592-25G
APOSOR40592-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,22 g/mol Siedepunkt: 250 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671630 CAS-Nummer: 23357-52-0 UN: 2735 ADR: 8,III |