(S)-(-)-3-Butin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(-)-3-Hydroxy-1-butin, (S)-(-)-But-3-in-2-ol
OR40593-25G
OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA
306
EUR
APOSOR40593-25G
APOSOR40593-5G
(S)-(-)-3-Butin-2-ol 98%
(S)-(-)-3-Butin-2-ol
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70,09 g/mol Siedepunkt: 108…111 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190166 CAS-Nummer: 2914-69-4 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |