2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 255 EUR
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
Molecular Weight: 207.041 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05865213
CAS-Nummer: 24287-95-4