Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
ortho-Kieselsäuretetraethylester
OR40615-100G
OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA
66.7
EUR
APOSOR40615-100G
APOSOR40615-25G
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Formel:
Si(OC₂H₅)₄ Molecular Weight: 208,33 g/mol Siedepunkt: 168 °C Dichte: 0,934 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009062 CAS-Nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III |