3-Nitrophthalonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40623-100G OR40623-25G OR40623-500G
APOSOR40623-100GEA 45.1 EUR
APOSOR40623-100G APOSOR40623-25G APOSOR40623-500G
3-Nitrophthalonitril 99%
3-Nitrophthalonitril
Formel: C₈H₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191558
CAS-Nummer: 51762-67-5