4,4'-Diphenoxybenzophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(4-phenoxyphenyl)methanone
OR40624-100G
OR40624-25G
OR40624-5G
APOSOR40624-100GEA
951
EUR
APOSOR40624-100G
APOSOR40624-25G
APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenon 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenon
Formel:
C₂₅H₁₈O₃ Molecular Weight: 366.42 g/mol Schmelzpunkt: 147…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077969 CAS-Nummer: 14984-21-5 |