4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
OR40649-5G
APOSOR40649-5GEA 111 EUR
APOSOR40649-5G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₇IN₂
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08669466
CAS-Nummer: 21304-38-1