Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-2-biphenylyl)phosphin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 21.9 EUR
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-2-biphenylyl)phosphin 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formel: C₃₃H₄₉P
Molecular Weight: 476.72 g/mol
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117682
CAS-Nummer: 564483-18-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable