3-Chlorpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR40652-25G
APOSOR40652-25GEA 85.7 EUR
APOSOR40652-25G
3-Chlorpicolinsäure
3-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Schmelzpunkt: 131 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646325
CAS-Nummer: 57266-69-0