2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 328 EUR
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₆
Siedepunkt: 208,4 °C
Dichte: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11035888
CAS-Nummer: 1429056-28-9