Acroleindiethylacetal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acroleinacetal, 3,3-Diethoxypropen
OR40659-100G
OR40659-250G
OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA
79.9
EUR
APOSOR40659-100G
APOSOR40659-250G
APOSOR40659-25G
Acroleindiethylacetal 98%
Acroleindiethylacetal
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 120…125 °C Dichte: 0,852 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009239 CAS-Nummer: 3054-95-3 UN: 2374 ADR: 3,II |