2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR40683-25G OR40683-5G OR40683-1G
APOSOR40683-25GEA 0 EUR
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G APOSOR40683-1G
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid 99%
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid
Formel: C₁₆H₂₃ClO
Molecular Weight: 266,81 g/mol
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015030
CAS-Nummer: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR