Triethylsilylacetylen 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Triethylsilylethin

OR40699-100G
APOSOR40699-100GEA 172 EUR
APOSOR40699-100G
Triethylsilylacetylen 97%
Triethylsilylacetylen
Formel: C₈H₁₆Si
Molecular Weight: 140,3 g/mol
Dichte: 0,783 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075373
CAS-Nummer: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR