3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 248 EUR
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formel: C₅H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 167.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143224
CAS-Nummer: 88529-80-0
UN: 3261
ADR: 8 III