(R)-1-Boc-3-ethylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate, (3R)-3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected
OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-ethylpiperazin 95%
(R)-1-Boc-3-ethylpiperazin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,3100 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07772111
CAS-Nummer: 438050-08-9