2-Methyl-2-propanyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridincarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-2-propanyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
OR40702-25G OR40702-5G OR40702-100G
APOSOR40702-25GEA 58 EUR
APOSOR40702-25G APOSOR40702-5G APOSOR40702-100G
2-Methyl-2-propanyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridincarboxylat 98%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₈BNO₄
Molecular Weight: 309,21 g/mol
Schmelzpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840345
CAS-Nummer: 286961-14-6