(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₃
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09025755
CAS-Nummer: 99349-68-5