Diethanolamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2'-Iminodiethanol
OR40730-2.5KG
OR40730-500G
APOSOR40730-2.5KGEA
0
EUR
APOSOR40730-2.5KG
APOSOR40730-500G
Diethanolamin 99%
Diethanolamin
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Molecular Weight: 105,14 g/mol Siedepunkt: 268…270 °C Schmelzpunkt: 28…30 °C Dichte: 1,097 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002843 CAS-Nummer: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 |