2-Brom-5-methyl-1,3,4-thiadiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40731-5G
OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA
69.6
EUR
APOSOR40731-5G
APOSOR40731-1G
2-Brom-5-methyl-1,3,4-thiadiazol 95%
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₃BrN₂S Molecular Weight: 179,04 g/mol Schmelzpunkt: 105…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00518965 CAS-Nummer: 54044-79-0 |