2,2,2-Trichlorethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
OR40732-100G OR40732-500G
APOSOR40732-100GEA 94.4 EUR
APOSOR40732-100G APOSOR40732-500G
2,2,2-Trichlorethanol
2,2,2-Trichloroethanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
Molecular Weight: 149,4 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C
Schmelzpunkt: 17,8 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004677
CAS-Nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0