2-Aminophenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxyanilin
OR40733-100G
OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA
82.8
EUR
APOSOR40733-100G
APOSOR40733-500G
2-Aminophenol 99%
2-Aminophenol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Schmelzpunkt: 170…175 °C Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007690 CAS-Nummer: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN: 2512 ADR: 6.1,III |