3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
OR40760-1G OR40760-5G OR40760-10G
APOSOR40760-1GEA 0 EUR
APOSOR40760-1G APOSOR40760-5G APOSOR40760-10G
3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113612
CAS-Nummer: 59025-37-5