1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
OR40776-1G OR40776-5G
APOSOR40776-1GEA 58 EUR
APOSOR40776-1G APOSOR40776-5G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318704
CAS-Nummer: 41034-52-0