2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 85.7 EUR
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₉N₃O₂
Molecular Weight: 191.19 g/mol
Schmelzpunkt: 245…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067901
CAS-Nummer: 175201-51-1