1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR40788-100G
OR40788-500G
APOSOR40788-100GEA
43.9
EUR
APOSOR40788-100G
APOSOR40788-500G
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Formel:
C₅H₆Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 197.02 g/mol Schmelzpunkt: 132…136 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003190 CAS-Nummer: 118-52-5 UN: 3085 ADR: 5.1+8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...