Isothiazolin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isothiazol-3(2H)-one
OR40800-1G OR40800-250MG
APOSOR40800-1GEA 63.8 EUR
APOSOR40800-1G APOSOR40800-250MG
Isothiazolin-3-one
Isothiazolin-3-one
Formel: C₃H₃NOS
Molecular Weight: 101,13 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09834764
CAS-Nummer: 1003-07-2