2-Brom-4,5-dichlorimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-4,5-dichlor-1H-imidazol
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 261 EUR
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Brom-4,5-dichlorimidazol
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel: C₃HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 215.86 g/mol
Schmelzpunkt: 215…223 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067894
CAS-Nummer: 16076-27-0