2-Acetamido-5-aminopyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Acetylamino)-5-aminopyridine
OR4098-25G
OR4098-5G
APOSOR4098-25GEA
427
EUR
APOSOR4098-25G
APOSOR4098-5G
2-Acetamido-5-aminopyridin 98%
2-Acetamido-5-aminopyridin
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151,17 g/mol Schmelzpunkt: 154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160311 CAS-Nummer: 29958-14-3 |