3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4099-1G OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA 174 EUR
APOSOR4099-1G APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₀BrN₃
Molecular Weight: 252.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067937
CAS-Nummer: 175201-77-1