6-Chlor-5-nitrochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR41004-5G
APOSOR41004-5GEA 79.9 EUR
APOSOR41004-5G
6-Chlor-5-nitrochinolin 98%
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 208,6012 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093616
CAS-Nummer: 86984-32-9