4-Chlor-6-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR41005-5G
APOSOR41005-5GEA
79.9
EUR
APOSOR41005-5G
4-Chlor-6-methylchinolin
4-Chloro-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684204 CAS-Nummer: 18436-71-0 |