3,5-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 43.5 EUR
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldehyd
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Schmelzpunkt: 153…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016611
CAS-Nummer: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4