1-Adamantyl methacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
OR41031-100G
OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA
482
EUR
APOSOR41031-100G
APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Molecular Weight: 220,31 g/mol Siedepunkt: 113 °C/3mmHg Dichte: 1,0495 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08703330 CAS-Nummer: 16887-36-8 |