Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 84.1 EUR
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00967074
CAS-Nummer: 2703-17-5