1-Boc-4-iodpiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
OR41125-25G
OR41125-5G
OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA
55.1
EUR
APOSOR41125-25G
APOSOR41125-5G
APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodpiperidin 97%
1-Boc-4-iodpiperidin
Formel:
C₁₀H₁₈INO₂ Molecular Weight: 311,16 g/mol Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115041 CAS-Nummer: 301673-14-3 |