2,6-Dimethylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41144-25G
APOSOR41144-25GEA 69.6 EUR
APOSOR41144-25G
2,6-Dimethylbenzoesäure
2,6-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002483
CAS-Nummer: 632-46-2
EINECS: 211-177-0