4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41149-25G
APOSOR41149-25GEA 144 EUR
APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226870
CAS-Nummer: 214342-63-9