1,3-Dioxan-2-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylene Carbonate
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 161 EUR
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-on
1,3-Dioxan-2-one
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 135 °C/3,75mmHg
Schmelzpunkt: 48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010440
CAS-Nummer: 2453-03-4