Bromcyclobutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclobutylbromid
OR41168-25G
OR41168-5G
APOSOR41168-25GEA
43.5
EUR
APOSOR41168-25G
APOSOR41168-5G
Bromcyclobutan 98%
Bromcyclobutan
Formel:
C₄H₇Br Molecular Weight: 135 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C Dichte: 1,434 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 22 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001317 CAS-Nummer: 4399-47-7 EINECS: 224-530-9 UN: 1993 ADR: 3,II |