5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 180 EUR
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Formel: C₅H₆N₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114213
CAS-Nummer: 3543-01-9