3-Pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4119-25G OR4119-5G OR4119-100G
APOSOR4119-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4119-25G APOSOR4119-5G APOSOR4119-100G
3-Pyridinboronsäure 95%
3-Pyridineboronic acid
Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formel: C₅H₆BNO₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00674177
CAS-Nummer: 1692-25-7