1,3,5-Tribrombenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4123-100G
OR4123-25G
OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA
42.2
EUR
APOSOR4123-100G
APOSOR4123-25G
APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribrombenzol
1,3,5-Tribromobenzene
Formel:
C₆H₃Br₃ Molecular Weight: 314,8 g/mol Siedepunkt: 271 °C Schmelzpunkt: 117…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000080 CAS-Nummer: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |