4-(2-Cyanphenyl)morpholin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Morpholinobenzonitrile, 2-(Morpholin-4-yl)benzonitrile
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 125 EUR
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanphenyl)morpholin 98%
4-(2-Cyanphenyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188.2258 g/mol
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313390
CAS-Nummer: 204078-32-0