2-(Phenylsulfanyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-100GEA 120 EUR
APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-(Phenylsulfanyl)anilin
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Formel: C₁₂H₁₁NS
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00190139
CAS-Nummer: 1134-94-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III